Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11517702 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11517702 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11577702 1000 ml 10 ml pezzi 2
11547702 100 ml 1 ml pezzi 2
11587702 2000 ml 20 mL Pezzo
11557702 250 ml 2 ml pezzi 2
11527702 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11537702 50 ml 1 ml pezzi 2
11507702 5 ml 0.1 ml pezzi 2
11567702 500 ml 5 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11517702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.25€
    10.80€ / pezzi 2
    Risparmia 2.45€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Per la misurazione di liquidi con cilindri in vetro graduati con scala in ceramica blu. Cilindro graduato in vetro borosilicato Fisherbrand™ con base esagonale e beccuccio
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Borosilicate Glass
  • Hexagonal base
  • Spouted
  • Individual reorder code on each product
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 0.2 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Product Type Graduated Cylinder