Learn More
Brand™ Coperchi in vetro borosilicato per emocitometro
Codice prodotto. 10663972 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
24 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10663972 20 mm 26 mm pezzi 100
10101731 24 mm 24 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10663972 Fornitore Brand™ N. del fornitore 723015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    180.10€ / pezzi 100
    Risparmia 5.90€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 8255. I coperchi in vetro borosilicato per emocitometro BRAND™ differiscono da quelli comuni per la smerigliatura piana e la superficie lucida Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
  • Borosilicate glass, DIN ISO 8255.
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
  • They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
  • Packing: 2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coprivetrino per emacitometro
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Dimensioni (L x P) 20 x 26 mm