Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, With Beaded Rim, heavy wall
Codice prodotto. 15852295 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
47 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15852295 47 mL pezzi 50
17971132 14 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15852295
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Features: rimmed heavy walls, superior mechanical strength
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 47 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 50 Pack
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Spessore della parete 1.8 mm