Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, With Beaded Rim, heavy wall
Codice prodotto. 17971132 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
47 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17971132 14 mL pezzi 100
15852295 47 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17971132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.20€
    49.73€ / pezzi 100
    Risparmia 5.47€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • Available with beaded rim or straight rim
  • With round bottom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube
Spessore della parete 1.8 mm