Learn More
Witeg™ Hybridization Bottle
Codice prodotto. 10214301
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
38 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno
10214301 38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10214301 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.34€
    44.40€ / pezzi 1
    Risparmia 4.94€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Dimensione chiusura GL45
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Hybridization Bottle