Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves
Codice prodotto. 12892306
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12892306 178 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12892306 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore S5600JY7YELLOW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.82€
    147.77€ / pezzi 1
    Risparmia 15.05€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Order Info
LengthMetric
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type J Young NMR Valve
Da utilizzare con (applicazione) 600MHz tube
Include Female joint
Quantità 1 Each