Learn More
Witeg™ Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato
Descrizione
- Borosilicate Glass 3.3
- GL 45 Screw Thread
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratorio |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Colore chiusura | Blu |
| Graduazioni | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Spruzzetta |
| Vedi altri risultati |