Learn More
DWK Life Sciences Becher basso in vetro borosilicato con beccuccio per applicazioni gravose
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 ml
Specifica
Accuracy | ±5% |
Capacità (sistema imperiale) | 20.28 oz. |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.42 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 8.7 cm |
Capacità (sistema metrico) | 600 ml |
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la misura e la miscelazione di liquidi |
Intervallo di graduazione | Da 50 a 500 ml |
Altezza (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Altezza (sistema metrico) | 12.2 cm |