Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15872285 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
pezzi 100
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Pakningsstørrelse
15872285 16 mm 125 mm pezzi 100
15882275 12 mm 100 mm pezzi 100
15862285 16 mm 100 mm pezzi 100
15812285 16 mm 150 mm pezzi 100
15882285 18 mm 150 mm pezzi 100
15892285 24 mm 150 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15872285
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
Tekniske data
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.