Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo con parete di medio spessore in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11982198 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11982198 16 mm 150 mm pezzi 100
11932198 10 mm 75 mm pezzi 100
11952198 12 mm 100 mm pezzi 100
11962198 16 mm 100 mm pezzi 100
11972198 16 mm 125 mm pezzi 100
11992198 18 mm 150 mm pezzi 100
11982178 24 mm 150 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11982198
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Conf. da 100
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 16 mm