Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773 |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Stile collo | Narrow |
| Product Type | Erlenmeyer Flask |
| Forma | Conico |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |