Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15439103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15439103 500 mL pezzi 10
15409103 100 ml pezzi 10
15459103 2000 mL Pezzo
11982233 2000 mL pezzi 10
15469103 3000 mL Pezzo
15479103 5 L Pezzo
15429103 250 mL pezzi 10
15449103 1000 mL pezzi 10
15499093 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15439103
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Fisherbrand™ a collo stretto in vetro borosilicato presentano una forma conica e sono graduate.
  • Graduati
  • ISO 1773
  • Vetro borosilicato
  • Conico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Stile collo Narrow
Product Type Erlenmeyer Flask
Forma Conico
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm
Trattamento superficiale No surface treatment