Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 11338503 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.13 to 0.17mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11338503 0.13 to 0.17mm 24mm 24mm pezzi 200
12323128 Da 0.13 a 0.17 mm 18 mm 18 mm pezzi 200
12343138 Da 0.16 a 0.19 mm 18 mm 18 mm pezzi 200
12353138 Da 0.16 a 0.19 mm 20 mm 20 mm pezzi 200
12333128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 22 mm pezzi 200
12363138 Da 0.16 a 0.19 mm 22 mm 22 mm pezzi 200
12393138 Da 0.16 a 0.19 mm 24 mm 24 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11338503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.71€
    3.17€ / pezzi 200
    Risparmia 1.54€
    32% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In vetro borosilicato. I coprivetrini quadrati Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from Borosilicate glass
  • Forma quadrata
  • Disponibilità di numerosi formati
  • Packed in plastic boxes to prevent breakage
Specifications
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Pozzetti quadrati
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 24mm
Larghezza (sistema metrico) 24mm
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.17mm
Quantità 200Pack