Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 12333128 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.13 to 0.17mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12333128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 22 mm pezzi 200
12323128 Da 0.13 a 0.17 mm 18 mm 18 mm pezzi 200
12343138 Da 0.16 a 0.19 mm 18 mm 18 mm pezzi 200
12353138 Da 0.16 a 0.19 mm 20 mm 20 mm pezzi 200
12363138 Da 0.16 a 0.19 mm 22 mm 22 mm pezzi 200
11338503 0.13 to 0.17mm 24mm 24mm pezzi 200
12393138 Da 0.16 a 0.19 mm 24 mm 24 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12333128
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini quadrati Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Quadrato
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.17 mm
Quantità Confezione da 200