Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Quadrato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.16 a 0.19 mm |
| Quantità | Confezione da 200 |