Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 12393138 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.13 to 0.17mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 12393138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini quadrati Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Quadrato
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 24 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.16 a 0.19 mm
Quantità Confezione da 200