Learn More
Fisherbrand™ Coprivetrini circolari in vetro borosilicato
Codice prodotto. 12313138 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Diametro (sistema metrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12313138 Da 0.13 a 0.17 mm 16 mm pezzi 200
12323148 Da 0.16 a 0.19 mm 16 mm pezzi 100
12333138 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm pezzi 200
12323138 Da 0.13 a 0.17 mm 19 mm pezzi 200
11507323 Da 0.16 a 0.19 mm 22 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12313138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.09€
    6.70€ / pezzi 200
    Risparmia 3.39€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I vetrini coprioggetto circolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in due spessori e con una varietà di diametri. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Circolare
Materiale Vetro borosilicato
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Quantità Confezione da 200