Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 11348503 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.16 to 0.19mm
Da 0,13 a 0,17 mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
22mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11348503 Da 0.13 a 0.17 mm 24 mm 40 mm pezzi 100
12343128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 26 mm pezzi 200
12353128 Da 0,13 a 0,17 mm 22 mm 32 mm pezzi 100
12363128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 40 mm pezzi 100
12373128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 50 mm pezzi 100
12383138 0.16 to 0.19mm 22mm 50mm pezzi 100
12393128 Da 0,13 a 0,17 mm 24 mm 32 mm pezzi 100
12303148 Da 0.16 a 0.19 mm 24 mm 50 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11348503
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini rettangolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Rettangolare
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.17 mm
Quantità Confezione da 100