Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 12393128 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.16 to 0.19mm
Da 0,13 a 0,17 mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
22mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
12393128 Da 0,13 a 0,17 mm 24 mm 32 mm pezzi 100
12343128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 26 mm pezzi 200
12353128 Da 0,13 a 0,17 mm 22 mm 32 mm pezzi 100
12363128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 40 mm pezzi 100
12373128 Da 0.13 a 0.17 mm 22 mm 50 mm pezzi 100
12383138 0.16 to 0.19mm 22mm 50mm pezzi 100
11348503 Da 0.13 a 0.17 mm 24 mm 40 mm pezzi 100
12303148 Da 0.16 a 0.19 mm 24 mm 50 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12393128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.49€
    2.74€ / pezzi 100
    Risparmia 0.75€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini rettangolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • In vetro borosilicato
  • Forma rettangolare
  • Disponibilità di numerosi formati
  • Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Rettangolare
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0,13 a 0,17 mm
Quantità 100Pack