Learn More
Corning™ Pipette Pasteur in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10494533 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
146 mm
229 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10494533 146 mm pezzi 1000
10323523 229 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10494533 Fornitore Corning™ N. del fornitore 7095D5X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.10€
    76.69€ / pezzi 1000
    Risparmia 5.41€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per garantire la massima visibilità. Le pipette Pasteur in vetro borosilicato Corning™ sono ideali per il trasferimento rapido non volumetrico.
  • Available in convenient bulk-packs
  • One-time use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Ideal for work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies
  • Use for blood bank and clinical chemistry procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il trasferimento rapido non volumetrico per studi di batteriologia, immunologia, ematologia e sierologia, banche del sangue e procedure di chimica clinica
Quantità Confezione da 1000
Stile punta Profilo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 146 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso Sì