Learn More
Piastre Petri in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 12901408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 18
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12901408 60 mm 12 mm pezzi 18
16190741 100 mm 15 mm pezzi 20
12921408 100 mm 15 mm pezzi 18
16120751 60 mm 12 mm pezzi 20
16130751 120 mm 20 mm pezzi 20
12931408 120 mm 20 mm pezzi 18
16110751 150 mm 25 mm pezzi 20
12941408 150 mm 25 mm Pezzo
12911408 80 mm 15 mm pezzi 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12901408
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality petri dish, with lid.
  • Constructed of soda lime glass.
  • Includes lid
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm