Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Codice prodotto. 11867453
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna unitSize
11867453 15 mL Pezzo
11877483 1608 mL Pezzo
11887483 1929 mL Pezzo
11837493 2149 mL Pezzo
11877453 25 mL Pezzo
11827483 340 mL Pezzo
11857473 440 mL Pezzo
11837483 567 mL Pezzo
13446349 900 mL Pezzo
11857483 981 mL Pezzo
11867483 965 mL Pezzo
11847483 589 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11867453 Fornitore Kimble Chase™ N. del fornitore 4205300212
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Tipo Plain Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With PTFE stopcock plug