Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiSpecifica
Specifica
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 1929 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With PTFE stopcock plug |
| Quantità | 1 Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
| Tipo | Plain Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 64 mm |