Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappo cavo con fondo a punta in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10261731
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Filettatura: Cono NS 10/19
Filettatura: Cono NS 12/21
Filettatura: Cono NS 14/23
Filettatura: Cono NS 19/26
Filettatura: Cono NS 24/29
Filettatura: Cono NS 29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10261731 Filettatura: Cono NS 14/23 pezzi 10
10495251 Filettatura: Cono NS 10/19 pezzi 10
10769121 Filettatura: Cono NS 12/21 pezzi 10
15320885 Filettatura: Cono NS 19/26 pezzi 10
10550052 Filettatura: Cono NS 24/29 pezzi 10
10493341 Filettatura: Cono NS 29/32 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10261731 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01400014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.40€
    15.91€ / pezzi 10
    Risparmia 16.49€
    50% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus. Lenz Laborglasinstrumente™ Pointed Bottom Hollow Stoppers, Hexagonal Plate are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12252, form C
  • Available in a range of cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Descrizione Cavo
Quantità Confezione da 10
Giunto rastremato standard Filettatura: Cono NS 14/23
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Tappo cavo