Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatore in vetro borosilicato Potter-Elvehjem
Codice prodotto. 15311331 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
55 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15311331 30 mL Pezzo
15321331 55 ml Pezzo
15301331 15 mL Pezzo
15391321 10 mL Pezzo
15381321 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15311331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.35€
    83.49€ / pezzi 1
    Risparmia 1.86€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically to work with softer tissue. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenizers are manufactured from durable borosilicate glass.
  • Fully autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • Grinding Clearance Pestle and Mortar of 0.076 - 0.126mm
  • Manufactured using precision bore glass with a PTFE pestle
  • Supplied with a stainless steel rod for use with an electric motor
  • Optional stainless steel handle for manual grinding is available separately (Mfr. No. 20310)
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) 0.076 - 0.126mm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Homogenizers
Lunghezza (sistema metrico) 105mm
Lunghezza pestello (sistema metrico) 250mm
Materiale pestello Stainless Steel