Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatore in vetro borosilicato Potter-Elvehjem
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Fully autoclavable
- Available in a range of capacities
- Grinding Clearance Pestle and Mortar of 0.076 - 0.126mm
- Manufactured using precision bore glass with a PTFE pestle
- Supplied with a stainless steel rod for use with an electric motor
- Optional stainless steel handle for manual grinding is available separately (Mfr. No. 20310)
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.076 - 0.126 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 55 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Omogeneizzatori |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Lunghezza pestello (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale pestello | Acciaio inox |