Learn More
BRAND™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10683392 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
10683392 100 mm 25 mm Pezzo
10468562 60 mm 20 mm Pezzo
10623592 120 mm 30 mm Pezzo
10568211 70 mm 20 mm Pezzo
10049970 80 mm 22 mm Pezzo
10181531 90 mm 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10683392 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 146519
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. L'imbuto per polveri in vetro borosilicato BRAND™ include un bordo superiore lucidato a fuoco o smerigliato. Lo stelo corto e ampio è ottimale per l'incanalamento di polveri e altri materiali granulari.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Ground and fire-polished upper rim.
  • Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 25 mm
Materiale Vetro borosilicato