Learn More
Scientific Glass Labs™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Codice prodotto. 12993591 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50 mm
70 mm
100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
13 mm
16 mm
22 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Lunghezza (sistema metrico) gambo unitSize
12993591 70 mm 16 mm 25 mm Pezzo
12903601 100 mm 22 mm 25 mm Pezzo
12983591 50 mm 13 mm 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12993591
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. L’imbuto per polveri Scientific Glass Labs™ in vetro borosilicato rende meno probabile l’intasamento o l’ostruzione quando si imbottigliano sostanze polverose.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Short stem funnel
  • Less likely to clog or cake when funneling powdery substances
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 70 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 16 mm
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm