Learn More
Hamilton™ CTC PAL™ GC Syringes
Codice prodotto. 11532475
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11532475 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11532475 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    140.36€ / pezzi 1
    Risparmia 52.64€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
For use with CTC PAL autosamplers for GC and headspace analyses.
  • Unique flange alignment design aids in installation and results in fewer bent needles
  • Plunger button can be adjusted to prevent plunger tip damage
  • Innovative attachment design of the needle to the barrel minimizes sample carryover
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, Stainless Steel
Descrizione Gas sterilizable
Calibro dell'ago 23s G to 26s G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.64 to 0.13 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 to 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) GC and headspace analyses
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psig (137.9 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC PAL Autosampler
Tipo di collegamento Fixed