Learn More
Hamilton™ CTC LEAP™ Cemented Needle Syringes
Codice prodotto. 11577874
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11577874 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11577874 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 203566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    96.93€ / pezzi 1
    Risparmia 36.07€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Enables the automatic introduction of samples into the sample loop as well as some sample preparation.
  • Offers improved reproducibility and speed
  • Aids in HPLC analysis
  • For use with CTC LEAP autosampler model A200S
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Stainless Steel
Descrizione Gas sterilizable
Calibro dell'ago 22s G
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 1000 psig (68.9 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 100 μL
Stile del punto dell'ago 3
Tipo di collegamento Cemented