Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.30 Vertical-Intensive condenser with Manifold
Sfoglia Tutto IKA ProdottiTekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Vertical-Intensive Condenser |
| Include | With Coating |
| Material (Coating) | SURLYN |
| Quantità | 1 Each |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -30°C to +60°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?