Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug
Codice prodotto. 10102051
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Numero giunto:
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione del poro:
2.5mm
4mm
6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Numero giunto Dimensione del poro Dimensione della confezione
10102051 1000 mL 29/32 NS 6mm pezzi 2
10373371 100 mL 29/32 NS 2.5mm pezzi 2
10731191 100 mL 19/26 NS 2.5mm pezzi 2
12840453 250 mL 29/32 NS 4mm pezzi 2
10694192 500 mL 29/32 NS 4mm pezzi 2
10461711 50 mL 19/26 NS 2.5mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10102051 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04030170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    282.88€ / pezzi 2
    Risparmia 150.12€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • With inscription label
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Numero giunto 29/32 NS
Dimensione del poro 6mm
Stopper Material Polyethylene