Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials, No Cap
Short-style shell vials are ideal for storing dry products
23.80€ - 98.55€
Product Code | Brand | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
11813193
|
Kimble Chase™
60931-14 |
1 mL |
23.80€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11823193
|
Kimble Chase™
60931-1 |
4 mL |
32.25€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11843193
|
Kimble Chase™
60931-6 |
24 mL |
98.55€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Plain top design
- Lab pack quantities
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifications
144 |