Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | vetro sodico-calcico |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per attività di filtrazione in laboratorio |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 60 mm |