Learn More
Fisherbrand™ Imbuto con gambo corto in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 10730295 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
110 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Lunghezza (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
10730295 50 mm 8 mm 50 mm pezzi 10
10123682 100 mm 12 mm 110 mm pezzi 10
10082252 120 mm 17 mm 120 mm pezzi 10
10710105 30 mm 6mm 30 mm pezzi 10
10042222 35 mm 7 mm 35 mm pezzi 10
10720295 45 mm 8 mm 50 mm pezzi 10
10124352 55 mm 8 mm 55 mm pezzi 10
10134352 60 mm 8 mm 60 mm pezzi 10
10082242 75 mm 8 mm 70 mm pezzi 10
10767414 80 mm 8 mm 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10730295
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro sodico-calcico. L’imbuto a gambo corto Fisherbrand™ in vetro sodico-calcico rende meno probabile l’intasamento quando si imbottigliano sostanze più dense.
  • Manufactured from Soda Lime glass.
  • Short stem funnel
  • Less likely to clog when funneling thicker substances.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale vetro sodico-calcico
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per attività di filtrazione in laboratorio
Lunghezza (sistema metrico) gambo 50 mm