Learn More
Scientific Glass Labs™ Borosilicate Glass Spheres
For use with distillation columns. Borosilicate glass construction.
Marca:  Scientific Glass Labs™ GS/3
Codice prodotto. 12848353
  • 25.00€ / 500g
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass construction
  • Supplied in 500 gram bag ready for use
  • For use with distillation columns
Specifica
Specifica
Biglie
3 mm
500 g/bag
Borosilicate Glass
Distillation Columns