Learn More
Fisherbrand™ Becher con profilo basso in vetro borosilicato con beccuccio per applicazioni gravose
Codice prodotto. 15496123 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15496123 600 ml pezzi 10
15446123 150 ml pezzi 10
15476123 250 ml pezzi 10
15486123 400 ml pezzi 10
15406133 1000 ml pezzi 10
15426133 2000 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15496123
Quantità Prezzo
1 74.65€ / pezzi 10
5 67.18€ / pezzi 10
10 59.72€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Con pareti spesse per una maggiore resistenza meccanica. I becher a basso profilo per impieghi pesanti Fisherbrand™ sono realizzati in vetro borosilicato pieno 3.3 e hanno un beccuccio per facili travasi.
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic marking area
  • Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Specifica
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Include Beccuccio
Quantità 10
Tipo Becher
Graduated Sì
Scale Ceramica bianca
Stile Basso