Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo in PTFE
Codice prodotto. 10567351
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10567351 50 mL pezzi 2
10078420 1000 mL pezzi 2
10424111 2000 mL Pezzo
10567541 100 ml pezzi 2
10633161 250 mL pezzi 2
10415431 500 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10567351 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04014128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.52€
    69.09€ / pezzi 2
    Risparmia 58.43€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Without scale
  • With NS socket and PE stopper
  • With screwthread retaining device
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2Pack
Stopper Material Polyethylene