Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Codice prodotto. 10149930
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10149930 500 mL pezzi 2
10159930 1000 mL pezzi 2
10271721 100 mL pezzi 2
10231821 250 mL pezzi 2
10242151 2000 mL Pezzo
12018538 50 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10149930 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04010058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    78.37€ / pezzi 2
    Risparmia 65.63€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug are used to separate two immiscible liquids of different densities
  • With NS socket and PE stopper
  • without scale, with solid glass plug
  • with screwthread retaining device
  • material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2Pack
Stopper Material Polyethylene