Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro, scala
Codice prodotto. 11872642
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11872642 50 mL pezzi 2
11886204 2000 mL Pezzo
11812652 1000 mL pezzi 2
11882642 100 ml pezzi 2
11802652 500 mL pezzi 2
11892642 250 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11872642 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04012028
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • With NS socket and PE stopper
  • Scale of approx. volume/mL
  • With screwthread retaining device
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2Pack
Stopper Material Polyethylene