Learn More
Hamilton™ Shimadzu™ Syringes
Codice prodotto. 11580092
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11580092 5 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11580092 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 202630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    163.86€ / pezzi 1
    Risparmia 49.14€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 09-11-2026
Enables the automatic introduction of samples into the injector of the gas chromatograph.
  • Improves reproducibility and speed
  • Adapted for an exact fit to Shimadzu autosampler models AOC-14, AOC-17 and AOC-20
  • 5μL volume
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, Stainless Steel, Steel (Plunger)
Descrizione Gas sterilizable
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Da utilizzare con (applicazione) Liquid or gas sampling
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psig (137.9 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 75
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 43 mm
Stile del punto dell'ago 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu AOC 14, 17 and 20 Autosampler
Tipo di collegamento Removable