Learn More
Hamilton™ Borosilicate Glass/SST/PTFE Gastight Syringe
Marca:  Hamilton™ 202660
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Codice prodotto. 10752191
  • 154.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Not Autoclavable
Needle coating: Cemented
0.41 mm
Liquid or gas sampling
200 psi
1002
20°C
2.5 mL
Carlo Erba OC516/HS250/HS500
Steel (Plunger)
22 G
0.72 mm
Gastight Syringe
50°C
5
1/Ea.
5
Luer Tip, Cemented