Learn More
Cytiva Superloop in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11360112 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11360112 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11360112 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111382
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'introduzione di grandi volumi di campioni in un sistema LC con fluido sotto pressione. I Superloop in vetro borosilicato Cytiva LifescienceTM funzionano in combinazione con valvole a 7 porte.
  • Superloop può essere utilizzato in combinazione con valvole a 7 porte. I dispositivi brevettati consentono un caricamento controllato di campioni di grandi dimensioni, sia sotto forma di più iniezioni di piccole quantità che in una sola grande iniezione. Inoltre, possono essere utilizzati per iniettare impulsi di una specifica soluzione tampone.
  • Versatile: consente di iniettare grandi o piccoli volumi di campione.
  • Riproducibilità e recupero elevati.
  • Nessuna diluizione del gradiente con la guarnizione mobile interna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 ml
Quantità confezione 1 ciascuno
Pressione 580 psi