Descrizione
- Vetro borosilicato
- Alto
- Con scala graduata
- Con beccuccio
- Prodotto a norma ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 135 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Finitura | Opaco |
| Altezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |