Learn More
Fisherbrand™ Becher alto in vetro borosilicato
Con graduazioni e beccuccio per facilità di travaso. Il becher alto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è disponibile in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™
90.17 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.66400kg
Descrizione
- Borosilicate glass
- Tall form
- Graduated
- With spout
- Manufactured to ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Traslucido | |
1000 ml | |
Opaco | |
Beccuccio | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Alto |
95 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
180 mm | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
Graduazione in bianco |