Learn More
Fisherbrand™ Becher alto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15419093 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15419093 150 ml pezzi 10
15499083 50 ml pezzi 10
15409093 100 ml pezzi 10
15429093 250 ml pezzi 10
15439093 400 ml pezzi 10
15449093 600 ml pezzi 10
15459093 800 ml pezzi 10
15469093 1000 ml pezzi 10
11992223 1000 ml pezzi 10
11902233 2000 ml pezzi 10
15479093 2000 ml Pezzo
15489093 3000 ml Pezzo
11912213 5000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15419093
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con graduazioni e beccuccio per facilità di travaso. Il becher alto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è disponibile in numerosi formati.
  • Vetro borosilicato
  • Alto
  • Con scala graduata
  • Con beccuccio
  • Prodotto a norma ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 54 mm
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Materiale Vetro borosilicato (tipo 1)
Finitura Opaco
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Include Beccuccio
Quantità Confezione da 10
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca
Stile Alto