Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 400 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Finitura | Opaco |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | Conf. da 10 |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |