Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Test Tubes
Codice prodotto. 10682961 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10682961 19 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682961 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 114524
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes polypropylene stopper. BRAND™ Borosilicate Glass Test Tubes show graduation of approximate volume and inscriptions in high contrast white enamel.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3.)
  • Includes polypropylene stopper
  • Graduations of approximate volume and inscriptions are depicted in high contrast white enamel.
  • Subdivisions: 0.5mL
  • Wall thickness: approximately 1.2mm
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Borosilicate Glass
Imballaggio 10Pack
Dimensioni filo NS 14/23
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 19 mm
Tipo di chiusura Stopper
Product Type Test Tube