Learn More
Hirschmann™ Borosilicate Glass Test Tubes, Blue Graduation
Codice prodotto. 11830522
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
Include:
NS 12/21 Polyethylene Stopper
NS 14/23 Polyethylene Stopper
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11830522 25 mL NS 14/23 Polyethylene Stopper pezzi 10
11792293 20 mL NS 14/23 Polyethylene Stopper pezzi 10
11782293 10 mL NS 12/21 Polyethylene Stopper pezzi 10
13118029 20 mL NS 14/23 Polyethylene Stopper pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11830522 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 6420170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    167.00€ / pezzi 10
    Risparmia 23.00€
    12% Sconto
In stock
Test tubes with accurate scale made from heat resistant DURAN™ glass.
  • With NS-ground
  • Poly stopper
  • Blue graduation
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include NS 14/23 Polyethylene Stopper
Imballaggio 10 Pack
Quantità 10 Pack
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Test Tube