Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Vial
Codice prodotto. 11516315 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11516315 Amber pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11516315 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore W986316NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    210.54€ / pezzi 12
    Risparmia 12.46€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 14-05-2027
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 12 Pk.
Dimensione chiusura 20-400
Altezza (sistema metrico) 44 mm